23265
N-Chlorobenzenesulfonamide sodium salt
~28% active chlorine basis
Synonyme(s) :
Benzene chloramine, Chloramine B, Sodium (phenylsulfonyl)chloramide
50,30 €
About This Item
50,30 €
Produits recommandés
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Concentration
~28% (active chlorine)
Chaîne SMILES
O.[Na]N(Cl)S(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5ClNO2S.Na.H2O/c7-8-11(9,10)6-4-2-1-3-5-6;;/h1-5H;;1H2/q-1;+1;
Clé InChI
YVICIJMKLANTNN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Catalyst for rearrangement of aziridinofullerenes to azafulleroids
Oxidizing agent for polymerization of thiophenol, synthesis of o-aminobenzenesulfonic acids and ciproflaxin
Decontaminant for mustard
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges