230219
Tris(4-bromophenyl)amine
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
141-143 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Brc1ccc(cc1)N(c2ccc(Br)cc2)c3ccc(Br)cc3
InChI
1S/C18H12Br3N/c19-13-1-7-16(8-2-13)22(17-9-3-14(20)4-10-17)18-11-5-15(21)6-12-18/h1-12H
Clé InChI
ZRXVCYGHAUGABY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable