229490
Cadmium acetate hydrate
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.99% trace metals basis
Forme
powder, crystals or chunks
Composition
Degree of hydration, 1-2
Pertinence de la réaction
core: cadmium
reagent type: catalyst
Densité
2.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O.CC(=O)O[Cd]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Cd.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
Clé InChI
KJNYWDYNPPTGLP-UHFFFAOYSA-L
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3