Principaux documents
229199
Sigma-Aldrich
Diphenylmercury
Synonyme(s) :
Mercury(II)diphenyl
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2Hg
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.80
Numéro Beilstein :
637234
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pertinence de la réaction
core: mercury
reagent type: catalyst
Pf
121-124 °C (lit.)
Densité
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Hg](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/2C6H5.Hg/c2*1-2-4-6-5-3-1;/h2*1-5H;
Clé InChI
HWMTUNCVVYPZHZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable