Key Documents
229059
Sigma-Aldrich
Platinum(IV) oxide hydrate
99.99%
About This Item
Formule linéaire :
PtO2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.08 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
99.99%
Composition
Pt, 75-80%
Pf
450 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=[Pt]=O
InChI
1S/2O.Pt
Clé InChI
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges