Principaux documents
226300
Sigma-Aldrich
Ethyl 1,3-dithiolane-2-carboxylate
98%
Synonyme(s) :
Glyoxylic acid ethyl ester ethylene mercaptal
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H10O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.27
Beilstein:
118157
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.539 (lit.)
pb
85 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
1.249 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C1SCCS1
InChI
1S/C6H10O2S2/c1-2-8-5(7)6-9-3-4-10-6/h6H,2-4H2,1H3
Clé InChI
OMCSHTHLIQOHDD-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par