Principaux documents
225703
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2,2-dimethylpropionyl chloride
98%
Synonyme(s) :
β-Chloropivaloyl chloride, 3-Chloropivaloyl chloride
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2C(CH3)2COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.01
Beilstein:
1746729
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.453 (lit.)
pb
85-86 °C/60 mmHg (lit.)
Densité
1.199 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(CCl)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H8Cl2O/c1-5(2,3-6)4(7)8/h3H2,1-2H3
Clé InChI
MQZNDDUMJVSIMH-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Chloro-2,2-dimethylpropionyl chloride may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
145.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
63 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter