Principaux documents
224391
Sigma-Aldrich
Propylmagnesium chloride solution
2.0 M in diethyl ether
Synonyme(s) :
n-Propylmagnesium chloride, Chloropropylmagnesium
100 ML
147,00 €
800 ML
374,00 €
147,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
147,00 €
800 ML
374,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2MgCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.85
Beilstein:
3600246
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
147,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
2.0 M in diethyl ether
Densité
0.827 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCC[Mg]Cl
InChI
1S/C3H7.ClH.Mg/c1-3-2;;/h1,3H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
AMXVKMXLDJXAPM-UHFFFAOYSA-M
Application
Propylmagnesium chloride solution can be used as a Grignard reagent:
  • For the determination of analytes via derivatization reaction.
  • To synthesize alkyl naphthyl ketones from naphthonitriles[1].
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-40 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis of n-Alkylnaphthalenes via Semicarbazones
ZENGIN G, et al.
Turkish Journal of Chemistry, 30, 139-144 (2006)