222909
N-Phénylthiourée
97%
Synonyme(s) :
1-phényl-2-thiourée, Phénylthiocarbamide
About This Item
Essai
97%
Pf
145-150 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NC(=S)Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H8N2S/c8-7(10)9-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H3,8,9,10)
Clé InChI
FULZLIGZKMKICU-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges