Key Documents
222852
Sigma-Aldrich
D-Ornithine monohydrochloride
98%
Synonyme(s) :
(R)-(−)-2,5-Diaminopentanoic acid hydrochloride, (R)-2,5-Diaminopentanoic acid monohydrochloride, D-2,5-Diaminopentanoic acid monohydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
H2N(CH2)3CH(NH2)CO2H · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.62
Numéro Beilstein :
4153339
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
98%
Activité optique
[α]22/D −21.8°, c = 2 in 5 M HCl
Pureté optique
ee: 96% (GLC)
Pf
239 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.NCCC[C@@H](N)C(O)=O
Remplacé(e)(s) par