Principaux documents
222828
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-3-nitrobenzotrifluoride
99%
Synonyme(s) :
3-Nitro-4-methoxy-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H3(NO2)CF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
99%
pb
152-153 °C/28 mmHg (lit.)
Pf
47-49 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
8-Hydroxy-5-trifluoromethylquinoline.
Pettit MR and Tatlow JC.
Journal of the Chemical Society, 3852-3854 (1954)