Principaux documents
222690
Sigma-Aldrich
2,4′-Difluorobenzophenone
96%
About This Item
Formule linéaire :
(FC6H4)2CO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.5689 (lit.)
pb
176-178 °C/16 mmHg (lit.)
Pf
22-24 °C (lit.)
Densité
1.244 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2F