222569
Fomepizole
99%
Synonyme(s) :
4-Methylpyrazole
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.495 (lit.)
pb
99-100 °C/6 mmHg (lit.)
Solubilité
alcohol: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
Densité
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cn[nH]c1
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-2-5-6-3-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
Clé InChI
RIKMMFOAQPJVMX-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADH1A(124) , ADH1B(125) , ADH1C(126)
Description générale
Application
- A reactant to prepare 4-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole by reacting with bromobenzene via N-arylation using a copper catalyst.[3]
- A starting material for the synthesis of 4-methyl-3(5)-nitropyrazole by nitration.[4]
- A ligand in the preparation of gallium(III) complex of 4-methylpyrazole as potential antitumor and antiviral agent.[5]
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup