222127
4-(Hexyloxy)phenol
99%
About This Item
Essai
99%
Forme
solid
Pf
45-47 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCOc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C12H18O2/c1-2-3-4-5-10-14-12-8-6-11(13)7-9-12/h6-9,13H,2-5,10H2,1H3
Clé InChI
XIIIHRLCKLSYNH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup