Principaux documents
220825
Sigma-Aldrich
Propyl 1-(1-phenylethyl)imidazole-5-carboxylate hydrochloride
99%
Synonyme(s) :
Propoxate hydrochloride, R 7464
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H18N2O2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.78
Numéro MDL:
Pureté
99%
Chaîne SMILES 
Cl.CCCOC(=O)c1cncn1C(C)c2ccccc2
Application
Potent fish anesthetic, about 100 times as potent as tricaine methanesulfonate (cat. no. E10521).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Nature, 205, 1018-1018 (1965)