220817
2-(Trimethylsilyl)-1,3-dithiane
≥99%
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.533 (lit.)
pb
54-55 °C/0.17 mmHg (lit.)
Densité
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
thioether
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)C1SCCCS1
InChI
1S/C7H16S2Si/c1-10(2,3)7-8-5-4-6-9-7/h7H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
BTTUMVHWIAXYPJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup