Principaux documents
219118
Sigma-Aldrich
D-Asparagine monohydrate
99%
Synonyme(s) :
(R)-(-)-2-Aminosuccinamic acid, (R)-2-Aminosuccinic acid 4-amide, (D)-Aspartic acid 4-amide
About This Item
Formule linéaire :
NH2COCH2CH(NH2)COOH · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.13
Numéro Beilstein :
1723526
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Activité optique
[α]20/D −27°, c = 1 in 1 M HCl
Pf
275 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
NC(C[C@@H](N)C(O)=O)=O.[H]O[H]
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m1./s1
Clé InChI
RBMGJIZCEWRQES-HSHFZTNMSA-N
Remplacé(e)(s) par