218820
Phenoxathiin
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Point d'ébullition
150-152 °C/5 mmHg (lit.)
Pf
52-56 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O1c2ccccc2Sc3ccccc13
InChI
1S/C12H8OS/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12(10)14-11/h1-8H
Clé InChI
GJSGGHOYGKMUPT-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Maoa(29253) , Maob(25750)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable