Key Documents
218618
Sigma-Aldrich
2-(3-Amino-4-chlorobenzoyl)benzoic acid
≥95%
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H3(Cl)COC6H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.69
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
≥95%
Pf
171-173 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1cc(ccc1Cl)C(=O)c2ccccc2C(O)=O