Principaux documents
217352
Sigma-Aldrich
Methyl 4-chloro-2-nitrobenzoate
99%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(NO2)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.59
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Pf
43-45 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6ClNO4/c1-14-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10(12)13/h2-4H,1H3
Clé InChI
JWOSXVMUUBWGOL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Methyl 4-chloro-2-nitrobenzoate undergoes fluorodenitration in the presence of tetramethylammonium fluoride to yield methyl 4-chloro-2- fluorobenzoate[1].
Application
Methyl 4-chloro-2-nitrobenzoate was used in the synthesis of methyl 3-hydroxybenzo[b]thiophene-2-carboxylate esters[2].
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Synthesis of Methyl 3-Hydroxybenzo [b] thiophene-2-carboxylate esters by nitro displacement.
Beck JR.
The Journal of Organic Chemistry, 38(23), 4086-4087 (1973)
Fluorodenitrations using tetramethylammonium fluoride.
Boechat N and Clark JH.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 11, 921-922 (1993)