Principaux documents
216844
Sigma-Aldrich
Magnesium bromide hexahydrate
99%
Synonyme(s) :
Magnesium dibromide hexahydrate
250 G
81,20 €
1 KG
260,00 €
81,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
81,20 €
1 KG
260,00 €
About This Item
Formule linéaire :
MgBr2 · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
81,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
crystals and lumps
Densité
2 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.Br[Mg]Br
InChI
1S/2BrH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Clé InChI
LGLXXNHIGIJYQQ-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Magnesium bromide hexahydrate is a white crystalline solid used in the field of catalysis and energy storage devices.[1]
Application
Magnesium bromide hexahydrate can be used:
  • As a catalyst to synthesize dihydropyrimidines via a one-pot Biginelli reaction.[1]
  • As an electrolyte and active bromine source for electrochemica loxidation of sec-alcohols.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Magnesium Bromide and Magnesium Chloride Hexahydrate Catalyzed One-Pot Synthesis of Dihydropyrimidines via Biginelli Reaction under Solvent-Free Conditions
Sirin Gulten
Journal of Heterocyclic Chemistry, 50, 391-395 (2013)
Electrochemical oxidation of sec-alcohols with MgBr2?6H2O
Kosuke Yamamoto, et al.},
Tetrahedron, 1, 100010-100010 (2023)