Principaux documents
216119
Sigma-Aldrich
Diethyl 3,3′-(phenethylimino)dipropionate
technical grade, 90%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2CH2N(CH2CH2CO2C2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.41
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Qualité
technical grade
Pureté
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.495 (lit.)
Point d'ébullition
190-193 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CCN(CCC(=O)OCC)CCc1ccccc1