Principaux documents
215449
Sigma-Aldrich
(2-Dimethylaminoethyl)triphenylphosphonium bromide
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NCH2CH2P+(C6H5)3Br-
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.32
Beilstein:
4072092
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
Essai
97%
Pf
195-200 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Br-].CN(C)CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3