Principaux documents
213888
Sigma-Aldrich
1-Cyano-3-methylisothiourea sodium salt
≥94%
About This Item
Formule linéaire :
CH3NHC(SNa)=NCN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥94%
Pf
290 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Na+].CN\C([S-])=N\C#N