Documents
213489
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-N-methylaniline
≥95%
Synonyme(s) :
N-Methyl-N-ethylaniline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.21
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.547 (lit.)
Point d'ébullition
203-205 °C (lit.)
Densité
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)