Principaux documents
213403
Sigma-Aldrich
N-Selectride®
1.0 M in THF
Synonyme(s) :
Sodium tri-sec-butylborohydride solution
100 ML
133,00 €
133,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
133,00 €
About This Item
Formule linéaire :
NaB[CH(CH3)C2H5]3H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
133,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Concentration
1.0 M in THF
Densité
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Na+].CCC(C)[BH-](C(C)CC)C(C)CC
InChI
1S/C12H28B.Na/c1-7-10(4)13(11(5)8-2)12(6)9-3;/h10-13H,7-9H2,1-6H3;/q-1;+1
Clé InChI
JUFGMKFPFVIKOY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
  • Reducing agent
Reactant for:
  • Conjugate hydride reduction-initiated tandem cyclization reactions
  • Sereoselective nucleophilic addition reactions
Informations légales
Selectride is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
5.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-15 °C - closed cup