Principaux documents
211761
Sigma-Aldrich
m-Cresol Purple sodium salt
Dye content 90 %
Synonyme(s) :
m-Cresolsulfonphthalein sodium salt
1 G
50,40 €
5 G
82,10 €
10 G
242,00 €
50,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
50,40 €
5 G
82,10 €
10 G
242,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H17NaO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
404.41
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
50,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Composition
Dye content, 90%
Couleur
black
λmax
579 nm
ε (coefficient d'extinction)
≥15000 at 433-439 nm in H2O at 0.008 g/L
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na+].Cc1cc(O)ccc1\C(=C2\C=CC(=O)C=C2C)c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H18O5S.Na/c1-13-11-15(22)7-9-17(13)21(18-10-8-16(23)12-14(18)2)19-5-3-4-6-20(19)27(24,25)26;/h3-12,22H,1-2H3,(H,24,25,26);/q;+1/p-1/b21-18+;
Clé InChI
BYQJYOOKENJSNK-GOSREXKOSA-M
Description générale
m-cresol purple sodium salt (MCP) is a colorimetric pH indicator dye. The dye is blue in anionic form and yellow in protonated form.[1]
Application
m-Cresol Purple sodium salt has been used to measure pH of seawater using a spectrophotometer.[2]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
M.-I. Baraton
Sensors for Environment, Health and Security (2008)
Peter J Edmunds et al.
The Journal of experimental biology, 223(Pt 8) (2020-03-18)
Experiments with coral fragments (i.e. nubbins) have shown that net calcification is depressed by elevated PCO2 Evaluating the implications of this finding requires scaling of results from nubbins to colonies, yet the experiments to codify this process have not been
Spectrophotometric high-precision seawater pH determination
for use in underway measuring systems
A?mann S
Ocean Science, 7, 597-607 (2011)