Principaux documents
211486
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromoterephthalic acid
97%
About This Item
Formule linéaire :
Br2C6H2-1,4-(CO2H)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.92
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Essai
97%
Pf
320-325 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cc(Br)c(cc1Br)C(O)=O
Application
Monomer for flame retardant polyesters