Principaux documents
210447
Sigma-Aldrich
Acid Blue 120
Dye content 40 %
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C33H23N5Na2O6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
695.68
Numéro C.I. (Colour Index):
26400
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Composition
Dye content, 40%
λmax
574 nm
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].Cc1ccc(Nc2ccc(\N=N\c3ccc(\N=N\c4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)c5ccccc35)c6cccc(c26)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C33H25N5O6S2.2Na/c1-21-12-14-22(15-13-21)34-31-19-18-30(27-10-5-11-32(33(27)31)46(42,43)44)38-37-29-17-16-28(25-8-2-3-9-26(25)29)36-35-23-6-4-7-24(20-23)45(39,40)41;;/h2-20,34H,1H3,(H,39,40,41)(H,42,43,44);;/q;2*+1/p-2/b36-35+,38-37+;;
Clé InChI
BMYUQZABARGLAD-GGNJJQLWSA-L
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable