Principaux documents
210080
Sigma-Aldrich
N-Methylaniline trifluoroacetate
99%
Synonyme(s) :
TAMA, Trifluoroacetic acid N-methylaniline salt
25 G
62,40 €
62,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
62,40 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5NH2+(CH3)CF3COO-
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.18
Beilstein:
3638133
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
62,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
solid
Pf
65-66 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
carboxylic acid
fluoro
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(F)(F)F.CNc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N.C2HF3O2/c1-8-7-5-3-2-4-6-7;3-2(4,5)1(6)7/h2-6,8H,1H3;(H,6,7)
Clé InChI
TXXJGCVOHDSYBC-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Synthetic studies on bradykinin antagonist martinellines: construction of a pyrrolo [3, 2-c] quinoline skeleton using silicon-tether RCM reaction and allylic amination.
Hara O, et al.
Tetrahedron, 60(42), 9381-9390 (2004)
Wenjian Qian et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 21(14), 3996-4003 (2012-06-30)
Protein-protein interactions (PPIs) mediated by the polo-box domain (PBD) of polo-like kinase 1 (Plk1) serve important roles in cell proliferation. Critical elements in the high affinity recognition of peptides and proteins by PBD are derived from pThr/pSer-residues in the binding
Annefleur E M Berkel et al.
Digestive surgery, 36(5), 376-383 (2018-06-14)
To investigate the relation between skeletal muscle measurements (muscle mass, radiation attenuation, and sarcopenic obesity), postoperative morbidity, and survival after treatment of locally advanced rectal cancer. This explorative retrospective study identified 99 consecutive patients who underwent neoadjuvant chemoradiation and surgery