Documents
209449
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzamide
98%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4CONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Pureté
98%
Pf
154-157 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC(=O)c1ccc(F)cc1