209252
5-Chloro-1,3-dimethoxybenzene
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Pf
34-36 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES
COc1cc(Cl)cc(OC)c1
InChI
1S/C8H9ClO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
WQHNWJBSROXROL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
233.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
112 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter