Principaux documents
208906
Sigma-Aldrich
Nitro Red
Dye content 50 %
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H10N4Na2O9S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
512.38
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Composition
Dye content, 50%
λmax
546 nm
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].Nc1c(\N=N/c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)c(cc3cc(cc(O)c13)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O