206105
Ammonium tetrachloroplatinate(II)
99%
Synonyme(s) :
Platinum(II)-ammonium chloride
163,00 €
About This Item
163,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Pf
140 °C (dec.) (lit.)
Densité
2.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H][N+]([H])([H])[H].[H][N+]([H])([H])[H].Cl[Pt--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2H3N.Pt/h4*1H;2*1H3;/q;;;;;;+2/p-2
Clé InChI
QJIMNDWDOXTTBR-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
- Deactivation study of the hydrodeoxygenation of p-methylguaiacol: Studies catalysts prepared using ammonium tetrachloroplatinate(II), focusing on sustainable chemical processes relevant across academic research (Bouxin et al., 2017).
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges