203750
Manganese(IV) oxide
99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Manganese dioxide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
solid
Pf
535 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
O=[Mn]=O
InChI
1S/Mn.2O
Clé InChI
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Brain
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash