202312
Poly(propylène glycol)
average Mn ~725
Synonyme(s) :
PPG, Poly(oxyde de propylène)
66,80 €
About This Item
66,80 €
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Poids mol.
average Mn ~725
Contient
130-190 ppm proprietary phenolic antioxidant
Indice de réfraction
n20/D 1.449
Viscosité
115 cSt(25 °C)(lit.)
Indice d'hydroxyle
147 mg KOH/g
Solubilité
water: miscible (completely)
Densité
1.007 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CC(O)CO
InChI
1S/C6H14O3/c1-5(8)4-9-6(2)3-7/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
DUFKCOQISQKSAV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Recycling of waste materials: Utilization of propylene glycol in the recycling of waste poly(vinyl chloride) to enhance the mechanical properties of new polymer composites (Hilary et al., 2021).
- Dental composite improvement: Enhancement of dental composites′ conversion rates through the use of poly(propylene glycol) and urethane dimethacrylates, while also examining cytocompatibility (Walters et al., 2016).
- 3D printing of scaffolds: Use of poly(propylene fumarate) and propylene glycol in 3D printing of resorbable tissue engineering scaffolds, demonstrating innovation in medical applications (Childers et al., 2015).
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
445.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
229.44 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves