201464
Variamine Blue RT Salt
Synonyme(s) :
4-Aminodiphenylamine diazonium sulfate, 4-Diazodiphenylamine sulfate, Azoic Diazo Component 22, Azoic Diazo No. 22
174,00 €
About This Item
174,00 €
Produits recommandés
Forme
solid
Solubilité
1 M HCl: 10 mg/mL
λmax
377 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
OS([O-])(=O)=O.N#[N+]c1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H10N3.H2O4S/c13-15-12-8-6-11(7-9-12)14-10-4-2-1-3-5-10;1-5(2,3)4/h1-9,14H;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
FMRQRWPEQSPSDG-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Studied with Alkaline Phosphatase-loaded
Erythrocyte Ghosts?