Key Documents
198757
Sigma-Aldrich
4-Bromophenyl 2-chloroethyl ether
98%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4OCH2CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.51
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
55-57 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
chloro
Chaîne SMILES 
ClCCOc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H8BrClO/c9-7-1-3-8(4-2-7)11-6-5-10/h1-4H,5-6H2
Clé InChI
VRODDNARFBDTNM-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable