197491
2,3-Cyclopentenopyridine
98%
Synonyme(s) :
6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine
49,80 €
About This Item
49,80 €
Produits recommandés
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.544 (lit.)
pb
87-88 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1Cc2cccnc2C1
InChI
1S/C8H9N/c1-3-7-4-2-6-9-8(7)5-1/h2,4,6H,1,3,5H2
Clé InChI
KRNSYSYRLQDHDK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
152.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
67 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter