Principaux documents
197351
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylcyclohexylamine
99%
Synonyme(s) :
1-Amino-2,3-dimethylcyclohexane
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H9NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.23
Numéro Beilstein :
2935068
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.4595 (lit.)
Point d'ébullition
158-160 °C (lit.)
Densité
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1CCCC(N)C1C
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
123.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter