Principaux documents
196754
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-Tetrafluoroaniline
98%
About This Item
Formule linéaire :
HC6F4NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.09
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.462 (lit.)
Point d'ébullition
65 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1c(F)cc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H3F4N/c7-2-1-3(8)6(11)5(10)4(2)9/h1H,11H2
Clé InChI
SBYRHTZJKKWEMP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup