Principaux documents
196029
Sigma-Aldrich
1-Piperidinepropionitrile
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H14N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.47 (lit.)
pb
110-111 °C/16 mmHg (lit.)
Densité
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N#CCCN1CCCCC1
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
217.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
103 °C - closed cup