Key Documents
194697
Sigma-Aldrich
DL-Amethopterin hydrate
96%
Synonyme(s) :
DL-4-Amino-N10-methylpteroylglutamic acid hydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H22N8O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
454.44
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
96%
Pf
195 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
O.CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(O)=O