Documents
193437
Sigma-Aldrich
2-Methylcyclohexylamine, mixture of cis and trans
98%
Synonyme(s) :
1-Amino-2-methylcyclohexane
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H10NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.20
Numéro Beilstein :
2689073
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.4565 (lit.)
Point d'ébullition
149-150 °C (lit.)
Densité
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1CCCCC1N
InChI
1S/C7H15N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h6-7H,2-5,8H2,1H3
Clé InChI
FEUISMYEFPANSS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mechanism of hydrodenitrogenation of 2-methylcyclohexylamine has been studied over sulfided NiMo/Al2O3. 2-Methylcyclohexylamine is the intermediate formed during hydrodenitrogenation of toluidine.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
102.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
39 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Mechanisms of the hydrodenitrogenation of alkylamines with secondary and tertiary a-carbon atoms on sulfided NiMo/Al2O3.
Zhao Y and Prins R.
J. Catal., 222(2), 532-544 (2004)
Mechanism of the C−N-bond breaking in the hydrodenitrogenation of methylcyclohexylamine over sulfided NiMo/γ-Al2O3.
Rota F and Prins R.
J. Mol. Catal. A: Chem., 162(1), 367-374 (2000)