192597
3-Ethyl-3-methylglutaric anhydride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
pb
185 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC1(C)CC(=O)OC(=O)C1