Key Documents
192201
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethylbenzenesulfonohydrazide
97%
Synonyme(s) :
2-Mesitylenesulfonohydrazide
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3C6H2SO2NHNH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.28
Numéro Beilstein :
2118380
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
112-114 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
hydrazine
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)(=O)NN
InChI
1S/C9H14N2O2S/c1-6-4-7(2)9(8(3)5-6)14(12,13)11-10/h4-5,11H,10H2,1-3H3
Clé InChI
JQUBKTQDNVZHIY-UHFFFAOYSA-N
Application
2,4,6-Trimethylbenzenesulfonohydrazide has been used in the synthesis of:
  • (E)-N′-(1-((1S*,4aR*,8aR*)-1-hydroxydecahydronaphthalen-4a-yl)ethylidene)-2,4,6-trimethylbenzenesulfonohydrazide
  • complanadine alkaloids
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Concise Synthesis of 1, 4a-Bifunctionalised Decalin Building Blocks by CH Activation of Decalin.
Uosis-Martin M, et al.
Synlett, 2011(15), 2211-2213 (2011)
Mario Uosis-Martin et al.
The Journal of organic chemistry, 78(12), 6253-6263 (2013-05-30)
A synthetic approach to complanadine alkaloids is described which employs a Kondrat'eva reaction to construct the pyridine rings. The viability of this approach is demonstrated by its application to a model substrate accessed from unfunctionalized decalin. The key transformation affords