192023
Poly(acrylic acid) partial sodium salt solution
average Mw ~2,000 by GPC, 61-65 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
Acrylic acid-sodium acrylate copolymer, Sodium acrylate-acrylic acid copolymer
About This Item
Produits recommandés
Poids mol.
average Mw ~2,000 by GPC
Composition
Na, 0.6%
Concentration
61-65 wt. % in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.442
Densité
1.2 g/mL at 25 °C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves