Principaux documents
191779
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-nitrobenzyl chloride
95%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(NO2)CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.61
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Pf
41-43 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
nitro
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(c(CCl)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8ClNO2/c1-6-2-3-8(10(11)12)7(4-6)5-9/h2-4H,5H2,1H3
Clé InChI
BWPZDLVOJNBEKI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Y Luo et al.
Pharmaceutical research, 10(6), 918-923 (1993-06-01)
A number of isoindolo[1,2-b]quinazolines and some benzo[4,5]isoquinolino[1,2-b]quinazolines as structural modification analogues of the antitumor compound batracylin were synthesized and evaluated against HL-60 cell growth and in topoisomerase II-mediated DNA cleavage assays. Of the compounds studied, 10,12-dihydro-7,8-methylenedioxyisoindolo[1,2-b]quinazolin-1 2(10H)-one (1d), 2-amino-10,12-dihydroisoindolo[1,2-b]quinazolin-12(10H)-one (1p)