Principaux documents
190551
Sigma-Aldrich
5-Diethylamino-2-pentanol
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H21NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
97%
Chaîne SMILES 
CCN(CC)CCCC(C)O
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable