Principaux documents
187402
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-nitrobenzyl alcohol
98%
10 G
250,00 €
250,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
250,00 €
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(NO2)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.58
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
250,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Pf
78-79 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
hydroxyl
nitro
Chaîne SMILES 
OCc1cc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO3/c8-6-1-2-7(9(11)12)5(3-6)4-10/h1-3,10H,4H2
Clé InChI
ULYZTHQGJXPEFT-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Chloro-2-nitrobenzyl alcohol was used in the synthesis of carbamates[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Preparation of carbamates from amines and alcohols under mild conditions.
D'Addona D and Bochet CG.
Tetrahedron Letters, 42(31), 5227-5229 (2001)